Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Magnetrührstäbchen, oval

25 mm, 10 mm
N° de catalogue 442-0122
Fournisseur:   COWIE
Magnetrührstäbchen, oval
N° de catalogue 442-0122
Fournisseur:  COWIE
Magnetrührstäbchen, oval
Magnetrührstäbchen, oval

25 mm, 10 mm

Prix
SFr. 3.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE- beschichtet. Bei Rührern mit Magnetkern aus seltenen Erden ist die magnetische Anziehungskraft 1,5 bis 2 mal stärker als bei herkömmlichen Rührern. Der Magnetkern besteht aus einer Kombination aus Samarium und Kobalt. Die Rührer mit seltenen Erden bleiben viele Jahre lang mit voller Leistung funktionsfähig, da der Magnetismus länger erhalten bleibt.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, geeignet zur Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen (–200 bis +280 °C)
Spécifications
  • Ø:
    10 mm
  • Länge:
    25 mm
  • Seq:
    011