Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Magnetrührstäbchen, oval

70 mm, 27 mm
  442-0126
 :   COWIE
Magnetrührstäbchen, oval
  442-0126
 :  COWIE
Magnetrührstäbchen, oval
Magnetrührstäbchen, oval

70 mm, 27 mm

 
SFr. 25.40
   
1 * 1 ST
 

PTFE- beschichtet. Bei Rührern mit Magnetkern aus seltenen Erden ist die magnetische Anziehungskraft 1,5 bis 2 mal stärker als bei herkömmlichen Rührern. Der Magnetkern besteht aus einer Kombination aus Samarium und Kobalt. Die Rührer mit seltenen Erden bleiben viele Jahre lang mit voller Leistung funktionsfähig, da der Magnetismus länger erhalten bleibt.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, geeignet zur Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen (–200 bis +280 °C)
 
  • Ø:
    27 mm
  • Länge:
    70 mm
  • Seq:
    018