Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen, oval

Magnetrührstäbchen, oval

50 mm, 17 mm
Catalog # 442-0125
Supplier:   COWIE
Magnetrührstäbchen, oval
Catalog # 442-0125
Supplier:  COWIE
Magnetrührstäbchen, oval
Magnetrührstäbchen, oval

50 mm, 17 mm

Price
SFr. 10.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE- beschichtet. Bei Rührern mit Magnetkern aus seltenen Erden ist die magnetische Anziehungskraft 1,5 bis 2 mal stärker als bei herkömmlichen Rührern. Der Magnetkern besteht aus einer Kombination aus Samarium und Kobalt. Die Rührer mit seltenen Erden bleiben viele Jahre lang mit voller Leistung funktionsfähig, da der Magnetismus länger erhalten bleibt.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, geeignet zur Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen (–200 bis +280 °C)
Specifications
  • Ø:
    17 mm
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    016
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.