Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schalen | Avantor

Schalen

Rechteckig, 3410 ml, - mm, 265×323×55 mm
Katalognr. 216-1568
Anbieter:   Novelis
Schalen
Katalognr. 216-1568
Anbieter:  Novelis
Schalen
Schalen

Rechteckig, 3410 ml, - mm, 265×323×55 mm

Preis
SFr. 1’420.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 400 ST
Product Details & Documents

Aluminium.

  • Ölfrei
  • Wiederverwertbar

Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    - mm
  • Kapazität:
    3410 ml
  • Bezeichnung:
    Rechteckig
  • Seq:
    11
  • B×T×H:
    265×323×55 mm