AuftragsverfolgungKontakt
Scoops | Avantor
Scoops
210 mm, 75 mm, Weiß
Katalognr. SCRW4280210
Anbieter:   SCHROEDER WILESCO
Scoops
Katalognr. SCRW4280210
Anbieter:  SCHROEDER WILESCO
Scoops
Scoops
210 mm, 75 mm, Weiß
Preis
SFr. 3.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Technische Daten
  • Breite:
    75 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    210 mm
  • Seq:
    01