Filternutsche
50 ml, 35 mm, 4
Katalognr. LENZ07195428
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Technische Daten
- Platte Ø:35 mm
- Porosität:4
- Kapazität:50 ml
- Seq:04