AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Filternutsche | Avantor
Mikro-Filternutsche
10 mm, 4, 2 ml, 6 mm
Katalognr. LENZ07190410
Anbieter:   Lenz Laborglas
Mikro-Filternutsche
Katalognr. LENZ07190410
Anbieter:  Lenz Laborglas
Mikro-Filternutsche
Mikro-Filternutsche
10 mm, 4, 2 ml, 6 mm
Preis
40.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filtertrichter, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 mit integrierter, gesinterter Glasfilterplatte.
  • Zur Filtration sehr kleiner Volumina
  • Besonders resistent gegen die meisten Chemikalien wie Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Dokumente
Technische Daten
  • Platte Ø:
    10 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    2 ml
  • Stiel A-Ø:
    6 mm