AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhähne, zwei Richtungen, rechtwinklig, 4,0 mm, 18,8 NS
Katalognr. LENZ02961804
Anbieter:   Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Katalognr. LENZ02961804
Anbieter:  Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhähne, zwei Richtungen, rechtwinklig, 4,0 mm, 18,8 NS
Preis
SFr. 114.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Documents
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    4,0 mm
  • Bezeichnung:
    Vakuumabsperrhähne, zwei Richtungen, rechtwinklig
  • Seq:
    17
  • Hahn:
    18,8 NS