Eco-Caps
Eco-Verschluss mit drei Anschlüssen
Katalognr. JOURJR-9000-0007
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Eco Cap besteht aus einem dreilöchrigen ETFE-Einsatz mit einem Polyethylenkragen.
- Kompatibel mit allen Standardflaschen mit GL 45-Gewinde.
- Auch als Flaschenset erhältlich
An der Innenseite der Schlauchanschlüsse befinden sich keine Gewinde für Anschlüsse, der Schlauch kann problemlos eingeführt werden.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen: Die Eco Cap wird mit einer Kappe und einem Luer-Stecker aus Polypropylen geliefert. Zum Set gehört auch eine sicherheitsbeschichtete Glasflasche mit wahlweise 1 oder 2 Litern Fassungsvermögen.
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Bezeichnung:Eco-Verschluss mit drei Anschlüssen
- Seq:01