Petri Dishes
Mit 3 Belüftungsnocken, 100 mm, 15 mm, Steril, 13×20/Beutel
Katalognr. ANICP100V001
Anbieter: Anicrin
Direkt zu
Product Details & Documents
Suitable for all microbiology applications.
Material: PS
Technische Daten
- Ø:100 mm
- Verpackt:13×20/Beutel
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Mit 3 Belüftungsnocken
- Höhe:15 mm
- Seq:10