Kolben, Erlenmeyer, mit Normschliff
3000 ml, 310 mm, 185 mm, 45/40 NS
Katalognr. 201-0637
Anbieter: Lenz Laborglas
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierungen und Beschriftungsfeld.
DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)
: DIN 12387 (außer Best. Nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 und 271-1126)
Technische Daten
- Ext.Ø:185 mm
- Hülse:45/40 NS
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:310 mm
- Seq:35