AuftragsverfolgungKontakt
Measuring Cylinders | Avantor
Measuring Cylinders
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,5 ± ml
Katalognr. 613-0918
Anbieter:   SciLabware
Measuring Cylinders
Katalognr. 613-0918
Anbieter:  SciLabware
Measuring Cylinders
Measuring Cylinders
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,5 ± ml
Preis
SFr. 29.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
Zertifizierung: BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Technische Daten
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    170 mm
  • Teilung:
    0,5 ml
  • Toleranz:
    0,5 ± ml