Handheld refractometers
Handheld refractometer, R-5000, 1,333 - 1,520 nD, 0,001 nD
Katalognr. 635-0134
Anbieter: Atago
Direkt zu
Product Details & Documents
These handheld refractometers provide three stages of scale - Calibrated with water.
Technische Daten
- Modell:R-5000
- Messbereich:1,333 - 1,520 nD
- Auflösung:0,001 nD
- Bezeichnung:Handheld refractometer
- Cat. No.:635-0134
- B×T×H:40×40×20 mm
- Gewicht:600 g
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.