AuftragsverfolgungKontakt
Multi-wavelength Abbe refractometers | Avantor
Multi-wavelength Abbe refractometers
DR-M4, 450 nm: 1,52 − 1,92 nD ; 589 nm: 1,47 − 1,87 nD ; 680 nm: 1,45 − 1,85 nD ; 1100 nm: 1,42 − 1,82 nD
Katalognr. ATAG1414
Anbieter:   Atago
Multi-wavelength Abbe refractometers
Katalognr. ATAG1414
Anbieter:  Atago
Multi-wavelength Abbe refractometers
Multi-wavelength Abbe refractometers
DR-M4, 450 nm: 1,52 − 1,92 nD ; 589 nm: 1,47 − 1,87 nD ; 680 nm: 1,45 − 1,85 nD ; 1100 nm: 1,42 − 1,82 nD
Preis
SFr. 11’490.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
A calibration certificate and compatible digital printer are available.
The units display measurement results on the display.
Lieferinformationen: Supplied with a test piece (refractive index point), 4 ml of monobromonaphthalene, an Allen wrench, a lighting glass, one 589 nm interference filter, one 546 nm interference filter, ten tube bands, a spare bulb and an instruction manual. DR-M2/1550 and DR-M4/1550 come with a near infrared ray viewer, mounting adapter and set screw, monochromatic light source device, a test piece (refractive index point). DR-M4 and DR-M4/1550 also include 4 ml of methylene iodide-containing sulfur solution.
Technische Daten
  • Modell:
    DR-M4
  • Brechungsindex:
    450 nm: 1,52 − 1,92 nD ; 589 nm: 1,47 − 1,87 nD ; 680 nm: 1,45 − 1,85 nD ; 1100 nm: 1,42 − 1,82 nD
  • Cat. No.:
    ATAG1414
  • Genauigkeit:
    ±0,0002 nD
  • Stromzufuhr:
    100 - 240 V/50-60 Hz
  • B×T×H:
    130×290×310 mm
  • Temperaturmessung:
    5...50 °C
  • Lichtquelle:
    Monochromatic
  • Gewicht:
    6 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-3526/800
    Störfilter, 800–1100 nm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-3526/681
    Störfilter, 681–799 nm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-3526/540
    Störfilter, 540–680 nm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-3526/450
    Störfilter, 450–539 nm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-3525
    Störfilter, 644 nm (C'), für DR-M2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-3524
    Störfilter, 480 nm (F'), für DR-M2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-3523
    Störfilter, 546 nm (E), für DR-M2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-3522
    Störfilter, 656 nm (C), für DR-M2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-3521
    Störfilter, 486 nm (F), für DR-M2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-1640
    Prisma, Haupt- und Sekundärprisma für DR-M4, DR-M4/1550
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-1600
    Prisma, Haupt- und Sekundärprisma für DR-M2