AuftragsverfolgungKontakt
Abbe refractometers, NAR | Avantor
Abbe refractometers, NAR
NAR-3T, 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,71 nD
Katalognr. ATAG1230
Anbieter:   Atago
Abbe refractometers, NAR
Katalognr. ATAG1230
Anbieter:  Atago
Abbe refractometers, NAR
Abbe refractometers, NAR
NAR-3T, 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,71 nD
Preis
SFr. 4’980.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Single wavelengths and standard temperatures can be measured at extended ranges, as well as elevated temperatures, measurements of solid samples (films, plastic sheets).
Technische Daten
  • Modell:
    NAR-3T
  • Messbereich:
    0 − 95 °Bx
  • Brechungsindex:
    1,30 − 1,71 nD
  • Cat. No.:
    ATAG1230
  • Genauigkeit des Temperatursensors:
    ±0,2 °C
  • Temperaturmessung:
    5...50 °C
  • Temperatursensor:
    ±0,2 °C
  • Lichtquelle:
    LED
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-1111
    Sekundärprisma für NAR-1T•LO
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-1165
    Thermoanzeige (DTM-1), für NAR-1T•LO, NAR-2T•LO und NAR-2T•HI
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-1175
    Lampenkabel, für NAR-1T•LO
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ATAGRE-1204
    Sekundärprisma, für NAR-3T