Hefeextrakt
Hefeextrakt, 1 kg
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Der wasserlösliche Teil der autolysierten Hefe enthält einen Vitamin-B-Komplex.
- High purity extract
- Used for supplementing media
Documents
Specifications
Specifications
- VE:1 kg
- Bezeichnung:Hefeextrakt