AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Sorbit ≥96%, hochrein | Avantor
D(-)-Sorbit ≥96%, hochrein
Bucket, 5 kg
Katalognr. 0691-5KG
Anbieter:   VWR Chemicals
D(-)-Sorbit ≥96%, hochrein
Katalognr. 0691-5KG
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  50-70-4
D(-)-Sorbit ≥96%, hochrein
D(-)-Sorbit ≥96%, hochrein
Bucket, 5 kg
CAS Nummer:  50-70-4
Preis
SFr. 1’430.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS Nummer:50-70-4
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004708
  • Molekulargewicht:182.17 g/mol
  • Merck-Index:13,08797
  • Siedepunkt:295 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:98…100 °C
  • Dichte:1,524 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:>100 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-061-5
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Arsen:
    < 0,0003 %
  • Chlorid:
    < 0,005 %
  • Schwermetalle:
    < 0,001 %
  • Feuchtigkeit (KF):
    ≤ 1 %
  • Reinheit (wasserfrei):
    ≥ 96 %
  • Glührückstand:
    < 0,1 %
  • Sulfat:
    < 0,01 %
Technische Daten
  • Packung:
    Bucket
  • VE:
    5 kg
Technische Daten