Natriumhydroxid ≥97%, Plätzchen ACS
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
Supplier: VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥97%, Plätzchen ACS
Catalog # 0583-500G
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number: 1310-73-2
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Caustic soda
- CAS Number:1310-73-2
- Formula:NaOH
- MDL Number:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck Index:14,08627
- Boiling Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:323 °C
- Density:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Specifications
Specification Test Results
- Calcium:< 0,005%
- Chloride:≤ 0,005%
- Schwermetalle:≤ 0,002%
- Iron:≤ 0,001%
- Magnesium:≤ 0,002%
- Mercury:≤ 0,1 ppm
- Nickel:≤ 0,001%
- Stickstoff-Bestandteile:≤ 0,001%
- Phosphate:≤ 0,001%
- Potassium:≤ 0,02%
- Purity:≥ 97%
- Natriumcarbonat:≤ 1%
- Sulphate:≤ 0,003%
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:500 g



