Bromphenolblau ACS
Glasflasche, 25 g
Tracking-Farbstoff für Nukleinsäure- und Proteingele. Auch ein pH-Indikator (gelb bis blau, Bereich von 3,0 - 4,6).
: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- :115-39-9
- :C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- :MFCD00005875
- :669.97 g/mol
- :13,01429
- :273 °C
- :1 g/cm³ (20 °C)
- :204-086-2
- Clarity of Solution:Pass
- Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6):Pass
- Packung:Glasflasche
- VE:25 g