AuftragsverfolgungKontakt
Silbernitrat ≥99% ACS | Avantor
Silbernitrat ≥99% ACS
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. 0377-100G
Oxidierend
Ätzend
Umfeld
Anbieter:   VWR Chemicals
Silbernitrat ≥99% ACS
Katalognr. 0377-100G
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7761-88-8
Silbernitrat ≥99% ACS
Silbernitrat ≥99% ACS
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  7761-88-8
Preis
SFr. 1’120.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Staining protein after electrophoretic separation. Also used to determine chloride ions in solution.
Synonyme:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • CAS Nummer:7761-88-8
  • Formel:AgNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003414
  • Molekulargewicht:169.87 g/mol
  • Merck-Index:12,08661
  • Siedepunkt:444 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:210 °C
  • Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • ERREICHEN:01-2119513705-43
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance (ACS):
    Colorless or white solid.
  • Chloride:
    ≤ 0,0005%
  • Clarity of Solution:
    Pass
  • Copper:
    ≤ 0,0002%
  • Free Acid Test:
    Pass
  • Iron:
    ≤ 0,0002%
  • Lead:
    ≤ 0,001%
  • Purity:
    ≥ 99%
  • Substances not Precipitated by HCl:
    ≤ 0,01%
  • Sulphate:
    ≤ 0,002%
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g