Schläuche, PTFE
, 9,00 mm, 1,00 mm, 11,0 mm, ,
Katalognr. 228-1532
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Scheda dati
Technische Daten
- Schlauch Außen-Ø:11,0 mm
- Schlauch Innen-Ø:9,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:52
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..