Mehrwegehahnsysteme, Discofix®
3-Wege-Hahn, Blau
: B. Braun
Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme < 2 bar.
- Durchflußbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion
- PVC- und Latex-frei
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:3-Wege-Hahn