AuftragsverfolgungKontakt
Kegelschliffstopfen | Avantor
Kegelschliffstopfen
7/16, Klarglas, hohl
Katalognr. BRND144605
Anbieter:   Brand
Kegelschliffstopfen
Katalognr. BRND144605
Anbieter:  Brand
Kegelschliffstopfen
Kegelschliffstopfen
7/16, Klarglas, hohl
Preis
SFr. 6.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®.Hohl, mit Abtropfspitze und Sechskantgriffscheibe.
Zertifizierung: DIN 12252.
Dokumente
Technische Daten
  • NS:
    7/16
  • Typ:
    Klarglas, hohl
  • Seq:
    01