Kegelschliffstopfen
12/21, Klarglas, hohl
Katalognr. BRND144615
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®.Hohl, mit Abtropfspitze und Sechskantgriffscheibe.
Zertifizierung: DIN 12252.
Dokumente
BRND144635_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- NS:12/21
- Typ:Klarglas, hohl
- Seq:03