Kegelschliffstopfen
19/26, Klarglas, hohl
Katalognr. BRND144625
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN®.Hohl, mit Abtropfspitze und Sechskantgriffscheibe.
Zertifizierung: DIN 12252.
Dokumente
BRND144635_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- NS:19/26
- Typ:Klarglas, hohl
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.