Messschaufeln
50 ml, 160 mm
Katalognr. 231-0336
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachem, abgeschrägtem Ende und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Technische Daten
- Kapazität:50 ml
- Länge:160 mm