Färbetrog
Färbetrogeinsatz, für 20 Objektträger, 76×26 mm
Catalog # BRND474305
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PMP, transparent.
Der Trog wird mit zwei Deckeln geliefert: einem zum Schutz vor Verdunstung bei Nichtgebrauch und einem mit Griffschlitz für einfacheres Färben.
PP-Tablett mit umklappbarem Griff für 20 Objektträger. Der dicht schließende Deckel schützt vor Verdunstung.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information: Trog und Schale (Einsatz) müssen separat bestellt werden.
Delivery information:
Packaging:
Specifications
- Bezeichnung:Färbetrogeinsatz, für 20 Objektträger, 76×26 mm