Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen | Avantor

Petrischalen

mit Nocken, 55 mm, 14 mm, 108 Beutel zu je 15
Katalognr. BRND452010
Anbieter:   Brand
Petrischalen
Katalognr. BRND452010
Anbieter:  Brand
Petrischalen
Petrischalen

mit Nocken, 55 mm, 14 mm, 108 Beutel zu je 15

Preis
SFr. 347.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.620 ST
Product Details & Documents

PS, transparent. Mit oder ohne Belüftungsnocken. Schalen und Deckel sind maschinell gefertigt, um das Kontaminationsrisiko zu reduzieren, und daher extrem keimarm.

Dokumente

Technische Daten
  • Ø:
    55 mm
  • Verpackt:
    108 Beutel zu je 15
  • Ausführung:
    mit Nocken
  • Höhe:
    14 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.