AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen
Petrischalen
ohne Nocken, 55 mm, 14 mm, 108 Beutel zu je 15
  BRND452015
 :   Brand
Petrischalen
  BRND452015
 :  Brand
Petrischalen
Petrischalen
ohne Nocken, 55 mm, 14 mm, 108 Beutel zu je 15
SFr. 347.00
1 * 1.620 ST
PS, transparent. Mit oder ohne Belüftungsnocken. Schalen und Deckel sind maschinell gefertigt, um das Kontaminationsrisiko zu reduzieren, und daher extrem keimarm.
Documents
  • Ø:
    55 mm
  • Verpackt:
    108 Beutel zu je 15
  • Ausführung:
    ohne Nocken
  • Höhe:
    14 mm