Impfösen mit Nadelspitze
Impföse, flexibel, 1 µl, Natur, 50 Beutel mit 20 Stück
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PS, gamma sterilisiert, für den Einmalgebrauch. Zum Beimpfen von Nährböden. Mit Schlinge an einem und Nadel am anderen Ende oder mit Schlingen an beiden Enden. Die besonders hohe Flexibilität des Materials gestattet schonendes Auftragen ohne Verletzung der Nährboden-Oberfläche.
Documents
Specifications
- Verpackt:50 Beutel mit 20 Stück
- Kapazität:1 µl
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Impföse, flexibel
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.