AuftragsverfolgungKontakt
Impfösen mit Nadelspitze | Avantor
Impfösen mit Nadelspitze
Impfösen, Öse an beiden Enden, flexibel, 1+10 µl, Gelb, 50 Beutel mit 20 Stück
Katalognr. BRND452215
Anbieter:   Brand
Impfösen mit Nadelspitze
Katalognr. BRND452215
Anbieter:  Brand
Impfösen mit Nadelspitze
Impfösen mit Nadelspitze
Impfösen, Öse an beiden Enden, flexibel, 1+10 µl, Gelb, 50 Beutel mit 20 Stück
Preis
101.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, gamma sterilisiert, für den Einmalgebrauch. Zum Beimpfen von Nährböden. Mit Schlinge an einem und Nadel am anderen Ende oder mit Schlingen an beiden Enden. Die besonders hohe Flexibilität des Materials gestattet schonendes Auftragen ohne Verletzung der Nährboden-Oberfläche.
Technische Daten
  • Verpackt:
    50 Beutel mit 20 Stück
  • Kapazität:
    1+10 µl
  • Farbe:
    Gelb
  • Bezeichnung:
    Impfösen, Öse an beiden Enden, flexibel