AuftragsverfolgungKontakt
Behälter- und Fasspumpen, PumpMaster
Behälter- und Fasspumpen, PumpMaster
Kanister- und Fasspumpe PumpMaster, PP/PE, 8 l/min, 950 mm
Katalognr. 223-0097
Anbieter:   BURKLE
Behälter- und Fasspumpen, PumpMaster
Katalognr. 223-0097
Anbieter:  BURKLE
Behälter- und Fasspumpen, PumpMaster
Behälter- und Fasspumpen, PumpMaster
Kanister- und Fasspumpe PumpMaster, PP/PE, 8 l/min, 950 mm
Preis
SFr. 223.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Manuelle Verdrängerpumpe zum Befüllen, Entleeren und Umfüllen von Flüssigkeiten zwischen Kanistern und Fässern. Der Überdruck wird mit einem manuellen Kolben erzeugt, der die Flüssigkeit aus dem Behälter befördert. Kleine Flüssigkeitsmengen können auch mit dem Ablasshahn abgelassen werden. Die Pumpe wird mit einem flexiblen Stopfen von variablem Durchmesser angebracht. Spezielle Gewindeadapter sind nicht erforderlich.
  • Passend für Behälteröffnungen mit Durchmessern von 49,5 bis 60 mm
  • Länge des Tauchrohrs 950 mm (das Tauchrohr kann entsprechend der Tiefe des Behälters gekürzt werden)
  • Für milde, wässrige Flüssigkeiten (mit EPDM-Dichtungen)
Caution: HINWEIS: PumpMaster für Säuren und chemische Flüssigkeiten ist nicht für Salzsäure geeignet.
Technische Daten
  • Förderleistung:
    8 l/min
  • Bezeichnung:
    Kanister- und Fasspumpe PumpMaster
  • Material:
    PP/PE
  • Eintauch-Tiefe:
    950 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK5202-1001
    Auslaufschlauch mit Absperrhahn, für Säuren und chemische Flüssigkeiten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 144.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK5202-2001
    Auslaufschlauch mit Absperrhahn, für wässrige Flüssigkeiten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK5202-3001
    Auslaufschlauch mit Absperrhahn, für petrochemische Flüssigkeiten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 108.00