AuftragsverfolgungKontakt
Saccharometers | Avantor
Saccharometers
, 0 - 10, 0,1, 260 mm
Katalognr. AMARH845028
Anbieter:   Amarell
Saccharometers
Katalognr. AMARH845028
Anbieter:  Amarell
Saccharometers
Saccharometers
, 0 - 10, 0,1, 260 mm
Preis
SFr. 30.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Technische Daten
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    0 - 10