AuftragsverfolgungKontakt
Aräometerzylinder | Avantor
Aräometerzylinder
250 ml, 40 mm, 330 mm, Aräometerzylinder mit Standfuß und Ausguss
Katalognr. 614-0042
Anbieter:   Amarell
Aräometerzylinder
Katalognr. 614-0042
Anbieter:  Amarell
Aräometerzylinder
250 ml, 40 mm, 330 mm, Aräometerzylinder mit Standfuß und Ausguss
Preis
27.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zylinder für Aräometer mit Standfuß und Ausguss.
Technische Daten
  • Kapazität:
    250 ml
  • Bezeichnung:
    Aräometerzylinder mit Standfuß und Ausguss
  • Seq:
    01
  • I-Höhe:
    330 mm
  • I-Ø:
    40 mm