Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Stirring shafts | Avantor

Stirring shafts

WB 10, Schäfte für Reaktionsgefäße, 240 mm, 10 mm
Katalognr. LENZ06300510
Anbieter:   Lenz Laborglas
Stirring shafts
Katalognr. LENZ06300510
Anbieter:  Lenz Laborglas
Stirring shafts
Stirring shafts

WB 10, Schäfte für Reaktionsgefäße, 240 mm, 10 mm

Preis
SFr. 54.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stirring shafts made of precision calibrated glass tube.

  • Ground and polished bearing surface
  • Interchangeable
  • Made of DURAN® tubing

Dokumente

Technische Daten
  • Ø:
    10 mm
  • Typ:
    WB 10, Schäfte für Reaktionsgefäße
  • Länge:
    240 mm
  • Seq:
    01
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..