AuftragsverfolgungKontakt
Digitale Refraktometer
Digitale Refraktometer
Digitales Refraktometer mit Peltier-Thermostat und hoher Genauigkeit, DR6300, 1,3300 − 1,5800 nD
Catalog # 635-0101
Supplier:   A.KRÜSS Optronic
Digitale Refraktometer
Catalog # 635-0101
Supplier:  A.KRÜSS Optronic
Digitale Refraktometer
Digitale Refraktometer
Digitales Refraktometer mit Peltier-Thermostat und hoher Genauigkeit, DR6300, 1,3300 − 1,5800 nD
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese digitalen Refraktometer sind mit integrierten Peltier-Thermostaten für eine hervorragende Temperaturregelung ausgestattet. Die Messungen erfolgen mit hoher Genauigkeit und werden nicht durch Farbe oder Trübung beeinflusst.
  • Touchscreen mit übersichtlicher Menüführung
  • Hochwertiger keramischer PT100-Sensor
  • Volle GLP-Tauglichkeit mit Benutzerverwaltungsfunktion
  • Datenexport im Excel-Format auf einen USB-Stick
  • Großer Messbereich mit hoher Auflösung
Eingebauter elektronischer Peltier-Thermostat (DR6200-T oder DR6300-TF) mit einem Probentemperatur-Regelbereich von 10 bis 80 °C (Stabilität beträgt 0,05 °C).
Alle internen Daten (Messwerte, Parameter und Methoden) sind in einer SQL-Datenbank organisiert. Der externe Zugriff erfolgt mittels SQL-Abfragen über eine feste Schnittstelle (LIMS) für Anwendungen in der Lebensmittel-, Zucker-, Getränke-, Chemie-, Textil-, Papier-, Metall- und Petrochemieindustrie.
Certifications: Aufgrund ihrer GLP-Konformität zur Verwendung in FDA-regulierten Bereichen. Für das Gerät ist auch eine 21 CFR Part 11 Software verfügbar.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Specifications
  • Modell:
    DR6300
  • Bezeichnung:
    Digitales Refraktometer mit Peltier-Thermostat und hoher Genauigkeit
  • Seq:
    10
  • Brechungsindex:
    1,3300 − 1,5800 nD
  • Temperatur-Kompensationsbereich:
    15...35 °C
  • Genauigkeit:
    ±0,0002 nD
  • Stromzufuhr:
    90 - 260 V
  • Auflösung:
    0,00001 nD
  • Temperatursensor:
    ±0,05 °C
  • Lichtquelle:
    LED mit 950 mm Filter 590 nm für 1000 000 Stunden
  • Gewicht:
    5 kg
  • Cat. No.:
    635-0101
  • Schnittstellen:
    RS232, USB, Ethernet
  • B×T×H:
    215×150×345 mm
  • Temperaturmessung:
    5...90 °C
  • Speicher:
    999 Messwerte
  • Prisma:
    Saphir
  • Display:
    TFT LCD 5,7" (320×240 P)
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • KRUERI45
    Kalibrierlösung, 1,4500 nD
    Log in for availability
    1 * 30 mL
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • KRUECBM910F
    Druckertinte für CBM910
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 18.30
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • KRUECBM916
    Schnittstellenkabel
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 35.10