Digitale Refraktometer
Product Details & Documents
Diese digitalen Refraktometer sind mit integrierten Peltier-Thermostaten für eine hervorragende Temperaturregelung ausgestattet. Die Messungen erfolgen mit hoher Genauigkeit und werden nicht durch Farbe oder Trübung beeinflusst.
- Touchscreen mit übersichtlicher Menüführung
- Hochwertiger keramischer PT100-Sensor
- Volle GLP-Tauglichkeit mit Benutzerverwaltungsfunktion
- Datenexport im Excel-Format auf einen USB-Stick
- Großer Messbereich mit hoher Auflösung
Eingebauter elektronischer Peltier-Thermostat (DR6200-T oder DR6300-TF) mit einem Probentemperatur-Regelbereich von 10 bis 80 °C (Stabilität beträgt 0,05 °C).
Alle internen Daten (Messwerte, Parameter und Methoden) sind in einer SQL-Datenbank organisiert. Der externe Zugriff erfolgt mittels SQL-Abfragen über eine feste Schnittstelle (LIMS) für Anwendungen in der Lebensmittel-, Zucker-, Getränke-, Chemie-, Textil-, Papier-, Metall- und Petrochemieindustrie.
: Aufgrund ihrer GLP-Konformität zur Verwendung in FDA-regulierten Bereichen. Für das Gerät ist auch eine 21 CFR Part 11 Software verfügbar.
:
:
:
Technische Daten
- Modell:DR6200
- Bezeichnung:Digitales Refraktometer mit Peltier-Thermostat und Durchflusszelle
- Seq:08
- Brechungsindex:1,3300 − 1,5800 nD
- Temperatur-Kompensationsbereich:15...35 °C
- Genauigkeit:±0,0002 nD
- Stromzufuhr:90 - 260 V
- Auflösung:0,00001 nD
- Temperatursensor:±0,05 °C
- Lichtquelle:LED mit 950 mm Filter 590 nm für 1000 000 Stunden
- Gewicht:5 kg
- Cat. No.:635-0098
- Schnittstellen:RS232, USB, Ethernet
- B×T×H:215×150×345 mm
- Temperaturmessung:5...90 °C
- Speicher:999 Messwerte
- Prisma:Saphir
- Display:TFT LCD 5,7" (320×240 P)
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis