AuftragsverfolgungKontakt
Conical cork stoppers | Avantor
Conical cork stoppers
27,0 mm, 41,0 mm, 45,0 mm
Katalognr. BRAMKS227-45-41
Anbieter:   BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
Katalognr. BRAMKS227-45-41
Anbieter:  BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
27,0 mm, 41,0 mm, 45,0 mm
Preis
17.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Technische Daten
  • Ø unten:
    41,0 mm
  • Ø oben:
    45,0 mm
  • Höhe:
    27,0 mm
  • Seq:
    07