AuftragsverfolgungKontakt
Conical cork stoppers
Conical cork stoppers
27,0 mm, 36,0 mm, 40,0 mm
Katalognr. BRAMKS227-40-36
Anbieter:   BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
Katalognr. BRAMKS227-40-36
Anbieter:  BRAEMSWIG
Conical cork stoppers
27,0 mm, 36,0 mm, 40,0 mm
Preis
SFr. 14.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Technische Daten
  • Ø unten:
    36,0 mm
  • Ø oben:
    40,0 mm
  • Höhe:
    27,0 mm
  • Seq:
    06