Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Ampullen, Standard, WHEATON® | Avantor

Ampullen, Standard, WHEATON®

Ampulle, Standard, Klar, 20 ml, 28×100 mm
Katalognr. WHEA176762
Anbieter:   DWK Life Sciences
Ampullen, Standard, WHEATON®
Katalognr. WHEA176762
Anbieter:  DWK Life Sciences
Ampullen, Standard, WHEATON®
Ampullen, Standard, WHEATON®

Ampulle, Standard, Klar, 20 ml, 28×100 mm

Preis
SFr. 930.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Die Ampullen bestehen aus Borosilikatglas mit niedrigem Kaliumgehalt.

  • Im Einklang mit niedrigen Hintergrund-Zählraten

Wird häufig zum Verpacken nach zertifizierten Standards verwendet.

Zertifizierung: USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A

Technische Daten
  • Ø×H:
    28×100 mm
  • Kapazität:
    20 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Ampulle, Standard
  • Seq:
    02