Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Ampullen, Standard, WHEATON®

Ampullen, Standard, WHEATON®

Ampulle, Standard, Klar, 7 ml, 17×100 mm
Catalog # WHEA176759
Supplier:   DWK Life Sciences
Ampullen, Standard, WHEATON®
Catalog # WHEA176759
Supplier:  DWK Life Sciences
Ampullen, Standard, WHEATON®
Ampullen, Standard, WHEATON®

Ampulle, Standard, Klar, 7 ml, 17×100 mm

Price
SFr. 673.00
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Die Ampullen bestehen aus Borosilikatglas mit niedrigem Kaliumgehalt.

  • Im Einklang mit niedrigen Hintergrund-Zählraten

Wird häufig zum Verpacken nach zertifizierten Standards verwendet.

Certifications: USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A

Specifications
  • Ø×H:
    17×100 mm
  • Kapazität:
    7 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Ampulle, Standard
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.