Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
7 ml, 51 mm, 19 mm, 15-415
Katalognr. WHEAW242833-A
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Technische Daten
- Ext.Ø:19 mm
- Gewinde:15-415
- Kapazität:7 ml
- Höhe:51 mm
- Seq:20
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..