AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
6 ml, 42 mm, 18 mm, 13-425
Katalognr. 215-4138
Anbieter:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Katalognr. 215-4138
Anbieter:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
6 ml, 42 mm, 18 mm, 13-425
Preis
SFr. 210.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    18 mm
  • Gewinde:
    13-425
  • Kapazität:
    6 ml
  • Höhe:
    42 mm
  • Seq:
    17