AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
10 ml, 46 mm, 25 mm, 15-415
  215-4143
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
  215-4143
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
10 ml, 46 mm, 25 mm, 15-415
SFr. 220.00
1 * 100 ST
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Ext.Ø:
    25 mm
  • Gewinde:
    15-415
  • Kapazität:
    10 ml
  • Höhe:
    46 mm
  • Seq:
    07
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..