BSB-Flaschen, WHEATON®
BSB-Flaschen, mit Barcodes, Borosilikatglas, 69×165 mm (Ø×H), Nummernfolge: 385-408, 300 ml
Catalog # WHEA227497-17
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Hergestellt aus Typ I Borosilikatglas.
- Mit oder ohne Stopfen verfügbar
- Mit weißem Beschriftungsfeld
Specifications
- Kapazität:300 ml
- Bezeichnung:BSB-Flaschen, mit Barcodes, Borosilikatglas, 69×165 mm (Ø×H), Nummernfolge: 385-408