BSB-Flaschen, WHEATON®
BSB-Flaschen, mit Barcodes, Borosilikatglas, 69×165 mm (Ø×H), Nummernfolge: 193-216, 300 ml
Katalognr. WHEA227497-09G
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Hergestellt aus Typ I Borosilikatglas.
- Mit oder ohne Stopfen verfügbar
- Mit weißem Beschriftungsfeld
Technische Daten
- Kapazität:300 ml
- Bezeichnung:BSB-Flaschen, mit Barcodes, Borosilikatglas, 69×165 mm (Ø×H), Nummernfolge: 193-216