BSB-Flaschen, WHEATON®
BSB-Flaschen, Borosilikatglas, 43×115 mm (Ø×H), nicht nummeriert, 60 ml
Katalognr. WHEA227494-00G
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Hergestellt aus Typ I Borosilikatglas.
- Mit oder ohne Stopfen verfügbar
- Mit weißem Beschriftungsfeld
Technische Daten
- Kapazität:60 ml
- Bezeichnung:BSB-Flaschen, Borosilikatglas, 43×115 mm (Ø×H), nicht nummeriert