AuftragsverfolgungKontakt
BSB-Flaschen, WHEATON® | Avantor
BSB-Flaschen, WHEATON®
BSB-Flaschen, mit Barcodes, Borosilikatglas, 69×165 mm (Ø×H), Nummernfolge: 144-168, 300 ml
Katalognr. WHEA227497-07G
Anbieter:   DWK Life Sciences
BSB-Flaschen, WHEATON®
Katalognr. WHEA227497-07G
Anbieter:  DWK Life Sciences
BSB-Flaschen, WHEATON®
BSB-Flaschen, WHEATON®
BSB-Flaschen, mit Barcodes, Borosilikatglas, 69×165 mm (Ø×H), Nummernfolge: 144-168, 300 ml
Preis
854.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 24 ST
Product Details & Documents
Hergestellt aus Typ I Borosilikatglas.
  • Mit oder ohne Stopfen verfügbar
  • Mit weißem Beschriftungsfeld
Technische Daten
  • Kapazität:
    300 ml
  • Bezeichnung:
    BSB-Flaschen, mit Barcodes, Borosilikatglas, 69×165 mm (Ø×H), Nummernfolge: 144-168