AuftragsverfolgungKontakt
Calibration weight sets, OIML class E1 | Avantor
Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 5000 g, Knaufgewichtsset mit Handschuhen und DKD-Zertifikat
Katalognr. SARBYCS31-651-02
Anbieter:   Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Katalognr. SARBYCS31-651-02
Anbieter:  Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 5000 g, Knaufgewichtsset mit Handschuhen und DKD-Zertifikat
Preis
SFr. 17’840.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Lieferinformationen: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Technische Daten
  • Gewichtssatz:
    1 − 5000 g
  • Seq:
    15
  • Typ:
    Knaufgewichtsset mit Handschuhen und DKD-Zertifikat