Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 5000 g, Knaufgewichtsset mit Handschuhen, ohne Zertifikat
Katalognr. SARBYCS31-651-00
Anbieter: Sartorius Balances
Direkt zu
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
- Density of 8,0 g/dm³
- Knob weights highly polished
- Highly corrosion-resistant
Lieferinformationen: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Technische Daten
- Gewichtssatz:1 − 5000 g
- Seq:07
- Typ:Knaufgewichtsset mit Handschuhen, ohne Zertifikat